Learn More
Palintest™ Recharges de réactifs Durete
Code produit 11938067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250/boîte
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11938067 250/boîte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11938067 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur AP254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.96€
    180.24€ / Pack of 250
    Save 178.72€
    49% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recharges de réactif durete robustes et fiables pour les photomètres.
  • Recharge X250 photom durete 0-500 PPM
  • Recharge de réactif Durete
  • Dureté, réactifs pour photomètre, 0-500 mg/l de CaCO3, (50/boîte)
Spécification
Concentration 0 à 500 ppm
Conditionnement 250/boîte
Quantité 250/boîte