Learn More
R&D Systems™ DX3-213B
Description
DX3-213B is a potent oxidative phosphorylation (OXPHOS) complex I (also known as NDUFS7) antagonist (IC50 = 3.6 nM). DX3-213B impairs ATP generation (IC50 = 11 nM) and inhibits the proliferation of MIA PaCa-2 cells (IC50 = 9 nM) in galactose-containing media. In vivo, DX3-213B significantly delays tumor growth in a syngeneic mouse model of pancreatic cancer. DX3-213B is orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4,4-Difluoro-1-piperidinyl)[(3R)-1-[[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]-3-piperidinyl]methanone |
| CAS | 2749555-66-4 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Oxidative Phosphorylation Inhibitors |
| Formule moléculaire | C20H28F2N2O5S2 |
| Pureté | 0.97 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?