Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 633 Microscale Antibody Labeling Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les kits de marquage d’anticorps DyLight Fluor Thermo Scientific™ fournissent les réactifs et accessoires essentiels pour marquer et purifier facilement les anticorps et comprennent des kits à échelle régulière et à microéchelle pour chaque colorant fluorescent DyLight spécifique.
Points clés :
- Rapide – marquez et purifiez les protéines en environ une heure
- Colorants réactifs aux amines – marquez pratiquement n’importe quelle protéine
- Élimination efficace des colorants sans réaction
- Dilution d’échantillon minimale
- Le format de colonne de centrifugation élimine le besoin de préparation de colonne, de sélection de fraction et d’attente de l’émergence de protéines de la colonne
Caractéristiques :
- Les kits standard contiennent suffisamment de réactifs pour marquer et purifier 3 × 1 mg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines
- Les kits à micro-échelle contiennent suffisamment de réactifs pour marquer et purifier 5 × 0,1 mg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines
Inclut :
Kits de marquage d’anticorps
Ester DyLight NHS, 3 flacons ; tampon de réaction, 1 ml ; colonnes de centrifugation, 6 chacune ; tubes de prélèvement de microcentrifugeuses, 12 chacun ; résine de purification, 5 ml
Kits à micro-échelle
Ester DyLight NHS, 5 flacons ; tampon de réaction, 1 ml ; colonnes de centrifugation, 5 chacune ; tubes de prélèvement de microcentrifugeuses, 10 chacun ; résine de purification, 5 ml
Spécification
Spécification
| Description | Kit de microéchelle pour marquage d’anticorps DyLight 633 |
| Type de produit | Kit de marquage d’anticorps |
| Quantité | 5 réactions |
| Suffisant pour | Marquage et purification 5 x 100 µg (1 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Marquage et purification 5 x 100 μg (1 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines Conserver l’ester DyLight NHS à -20°C. Conserver tous les autres composants du kit à 4°C. |
| Excitation / émission | 638/658 |
| Balance d’étiquetage | 100 μg |
| Gamme de produits | DyLight |
| Marqueur ou colorant | DyLight 633 |
| Labeling Target | Anticorps, Protéines |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.