Learn More
Abeba™ Dynamic 37335 Shoes
Product Code. 15610938
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 pair
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15610938
Brand: Abeba™ 37335/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • White/black
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Seamless upper
Specifikationer
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Color White
Material Microfiber
Size 36
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 37335
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.