Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Anthracite Occupational Slip-On O1
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Beskrivning
- Breathable, lightweight, comfortable
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Anthracite knitted fabric breathable
- Double elastic band fitting system
- Removable active Medifit insole
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Anthracite |
| Material | Knitted Fabric |
| Size | 39 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Slip-on |
| Waterproof | Water Repellent |
| Product Type | O1 SRC ESD |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering