Learn More
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit 11311079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311079 250 g 250g
11321079 10 g 10g
11301079 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11311079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011319.30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À utiliser dans les cermets utilisés comme tiges de contrôle des réactions nucléaires.
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-87-8
Formule moléculaire Dy2O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.00
Numéro MDL MFCD00010986
Clé InChI GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) oxide
Point de fusion 2340°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 250 g
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder or lump
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Densité 7.81^2^7
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 373