Learn More
EAAT3 Antibody [Alexa Fluor« 750], R&D Systems™
Código de producto. 30498867 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
30498867 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30498867 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338021AF750
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EAAT3 Polyclonal antibody specifically detects EAAT3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigène EAAT3
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EAAC1excitatory amino acid carrier 1, EAAT3excitatory amino acid transporter 3, Excitatory amino-acid carrier 1, Neuronal and epithelial glutamate transporter, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 3, solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamatetransporter, system Xag), member 1, Solute carrier family 1 member 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 430-524 of human EAAT3 (NP_004161.4).,, Sequence:, SIKPGVTQKVGEIARTGSTPEVSTVDAMLDLIRNMFPENLVQACFQQYKTKREEVKPPSDPEMNMTEESFTAVMTTAISKNKTKEYKIVG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche ABC Transporters, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6505
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.