Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit
Artikelnummer. 15778717
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 x 109 cells
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15778717 1 x 109 cells 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15778717 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 17953
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Immunomagnetic isolation of untouched human CD8+ T cells
  • The EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19053) for even faster cell isolations
Spezifikation
Cell Type T Cells, T Cells, CD8+
For Use With (Application) Cell Isolation
Quantity 1 x 109 cells
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.