Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse NK Cell Isolation Kit
Click to view available options
Quantity:
1 x 109 cells
Unit Size:
1 set
Beschreibung
- The EasySep™ Mouse NK Cell Isolation Kit targets non-NK cells by labeling unwanted cells with biotinylated antibodies and EasySep™ Streptavidin RapidSpheres™, and separates cells without columns using an EasySep™ magnet
- Desired cells are simply poured off into a new tube
- Isolated cells are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture or cell-based assays
- This product replaces the EasySep™ Mouse NK Cell Enrichment Kit (Catalog #19755) for even faster cell isolations
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | NK Cells |
| For Use With (Application) | Cell Isolation |
| Quantity | 1 x 109 cells |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur