Description
EB2 Polyclonal specifically detects EB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | EB2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gène | APC-binding protein EB2, EB1, EB2APC-binding protein EB1, End-binding protein 2, microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2, RP1microtubule-associated protein RP/EB family member 2, T-cell activation protein, EB1 family |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EB2 fragment. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?