Learn More
Ebro Electronic Enregistreur de validation EBI 11-T240 avec temps de réponse rapide
Code produit 31781537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mémoire des données:
15 000 mesures
Conditionnement:
255mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mémoire des données Conditionnement
31781537 15 000 mesures 255mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31781537 Fournisseur Ebro Electronic Code fournisseur 13406291
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistreur de données de température en acier inoxydable étanche avec sonde externe pliable de 16,5 mm de diamètre et 250 mm de longueur d’aiguille. Incluant un certificat d’étalonnage à 0 °C, 60 °C et 134 °C.
  • Le datalogger est utilisé là où l’espace est limité et que le profil de température doit être enregistré avec un temps de réponse rapide
  • En raison de sa faible hauteur, le bûcheron est souvent utilisé pour la validation des procédés avec des autoclaves à cassette et de petits stérilisateurs.
  • Besoin d’espace réduit
  • Sonde métallique flexible
  • Mesure sans fil
  • Temps de réponse court
  • Applicable en validation utilisant des autoclaves à cassette, enregistreur de validation pour la mesure de température dans le stérilisateur à vapeur, RDG, calcul de la valeur de Rdg-E F0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Enregistreur de température
Type d’affichage Pas d’affichage
Mémoire des données 15 000 mesures
Étalonnage 0 °C, +60 °C, 134 °C
Types d’alarme Aucun
Software Type Logiciel universel
Type de batterie Panasonic BR1225A
Autonomie de la batterie 20 Jours
Précision (température) ±0,2 °C (-30 °C à <0 °C) ±0,1 °C (0 °C à +150 °C)