Learn More
ECH1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18604866 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604866 50 μg 50µL
18659517 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604866 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP30032450ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
ECH1 Polyclonal specifically detects ECH1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ECH1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.5-2 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial, delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase, dienoyl-CoA isomerase, EC 5.3.3.-, enoyl CoA hydratase 1, peroxisomal, enoyl Coenzyme A hydratase 1, peroxisomal, HPXEL, peroxisomal enoyl-CoA hydratase 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ECH1 (Uniprot#: Q13011; Thr34-Leu328)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1891
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG