Learn More
Skytec™ Eco Rhodium Gloves
GREENER_CHOICE
Product Code. 30274641
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Unit Size:
10 pairs
Product Code. 30274641
Brand: Skytec™ SKG00049BH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dexterous cut resistant glove with PU-coated palm and liner made with 25% recycled PET. Touchscreen-friendly with reinforced thumb crotch.
  • PU-Coated Glove with High Cut Resistance
  • Steel and glass fiber free to avoid any risks of irritation
  • Durable PU palm coating ensures good protection against abrasion and secure grip in dry and greasy conditions
  • Reinforced thumb crotch enhances durability
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Seamless knit prevents irritation
  • RCS (Recycled Claim Standard) certified
  • Elasticated wrist provides a secure fit
  • 1 pair = 1 recycled 500 mL (PET) plastic bottle
  • 18 g of CO2 reduced vs virgin polyester alternative
Specifikationer
Certifications/Compliance (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 21420:2020
Coating Material Polyurethane
Color Gray, Black
Cut Resistance Rating Level E
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyester
Product Type Cut-resistant Gloves
Size Large
EN388 Standard 4X43E
Liner Material HPPE
Length (Metric) 260 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.