missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff

Product Code. p-7215008 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16679093

Brand: Ansell 14662080

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High quality gloves provide reliable protection to workers who are exposed to oil, grease, caustics, and alcohols. Textured finish protects against abrasions while also enhancing grip capabilities in wet and oily conditions.

  • Protects workers that are exposed to oil, grease, acid, caustics and alcohols
  • Rough finish protects against abrasions while enhancing grip, even in wet and oily conditions
  • Flexibility and comfort leads to less hand fatigue and better worker efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certifications/Compliance (Europe) EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applications Industrial
Color Blue
Exterior Finish Fully Textured
Latex Free Yes
Material PVC
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
EN388 Standard 3121A
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Yes
Glove Cuff Style Safety
Series 14-662
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado