Learn More
Ansell Gants résistants à l’huile à revêtement en nitrile double EDGE™ 48-919
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- La doublure en polyester transparent est confortable et souple
- Le double revêtement en nitrile assure une protection contre l'exposition aux fluides industriels
- La texture rugueuse de la paume assure une prise en main sûre dans les environnements huileux.
- Conviennent parfaitement aux travailleurs qui manipulent des composants de petite et moyenne taille enduits recouverts d’huile ou de lubrifiant
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Rouge, Noir |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Gants enduits par trempage |
| Dimensions | 7 |
| À utiliser avec (application) | Automobile, construction, machines / équipements et fabrication de métaux |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?