Learn More
ELAC2 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18602432 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18602432 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602432 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297772PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ELAC2 Polyclonal specifically detects ELAC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ELAC2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ELAC2 fragment.
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 60528
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus