Learn More
Erlab Socle électrique à roulettes - Solis 900
Code produit 17786604 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Enceinte de sécurité biologique de classe II
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17786604 Enceinte de sécurité biologique de classe II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17786604 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORT000333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4605.00€
    4284.00€ / Pack of 1
    Save 321.00€
    6% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Socle adapté pour votre enceinte de sécurité biologique.
  • Avec roulettes pivotantes
  • Modèle compatible : BSC Solis 900
Spécification
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II