Learn More
Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab
Code produit 11957755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11957755 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11957755 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL0218370100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Restore an electrode that is starting to perform poorly. Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab is an ammonium hydrogen difluoride solution that can help to regenerate the pH-sensitive glass membrane of an electrode.
Solution nettoyage et entretien
• Solution régénératrice
• Solution de bifluorure d'ammonium à 2,5% pour réactiver la membrane de mesure si l'électrode présente un temps de réponse trop important
• Solution régénératrice
• Flacon 100mL
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen difouride
CAS 1341-49-7
Point d’ébullition Point d’ébullition : 100°C
Couleur Incolore
Densité 1.00g/mL
À utiliser avec (équipement) Glass Electrodes
Forme physique Liquid
Quantité 100 mL
Formule moléculaire F2H5N
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00012018
Conditionnement Flacon
Informations sur la solubilité Miscibilité avec l’eau : Entièrement miscible
Clé InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F.F
Nom IUPAC amine dihydrofluoride
Poids moléculaire (g/mol) 57.04
Poids de la formule 57.04g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Solution de régénération pour électrodes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.