Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Code produit 15584414 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 ml
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15584414 60 ml 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15584414 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1631
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Cat. No. K0481) and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Cat. No. K0481) and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Buffer Tampon d’élution
À utiliser avec (application) Prép. Plasmidique
Gamme de produits GeneJET
Quantité 60 ml
Balance Midi
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.