Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoate d’émamectine, mélange
Code produit 16554374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16554374 1 g 1g
16564374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Code produit 16554374 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463050010
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155569-91-8
Formule moléculaire C56H81NO15
Poids moléculaire (g/mol) 1008.26
Clé InChI GCKZANITAMOIAR-XWVCPFKXSA-N
Nom IUPAC (1’R,2S,4’S,5S,6R,8’R,10’E,12’S,13’S,14’E,16’E,20’R,21’R,24’S)-6-[(2S)-butan-2-yl]-21’,24’-dihydroxy-12’-{[(2R,4S,5S,6S)-4-méthoxy-5-{[(2S,4S,5S,6S)-4-méthoxy-6-méthyl-5-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy}-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-5,11’,13’,22’-tétraméthyl-5,6-dihydro-3’,7’,19’-trioxaspiro[pyran-2,6’-tétracyclo[15.6.1.1⁴,⁸.0²⁰,²⁴]pentacosane]-10’,14’,16’,22’-tétraen-2’-one ; acide benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1.CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)C=C[C@@H]1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Emamectin benzoate
Point de fusion 146.0°C to 150.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform & methanol
Poids de la formule 1008.24