Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 3 Kda
Product Code. 15207956 Shop All Merck Products
Click to view available options
Quantity:
12Pack
24Pack
Includes:
12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap
24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 12
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15207956
missing translation for 'mfr': Merck ACS500324
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Disposable Single-use
MWCO 3 kDa
Sterility Non-sterile
Housing Material Regenerated Cellulose (RC)
Includes 24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Quantity 24Pack
Type Centrifugal Filters
Volume (Metric) 15 mL
Length (Metric) 12 cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.