Learn More
Merck Millipore Collecteurs à vide EZ-Fit™
Analyse microbiologique générale
Marque:  Merck Millipore EZFITL0W06
Informations supplémentaires : Poids : 5.80000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 14832021
  • 4740.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 06-07-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Le collecteur EZ-Fit™ est disponible avec la nouvelle tête Microfil® pour une utilisation avec des entonnoirs et des membranes préstérilisés et prêts à l’emploi.
Spécification
Spécification
Yes
Unités de filtration Microfil V ou Microfil S
6 places
Vidéos
Documents