Learn More
Merck MultiScreen™ Centrifuge Alignment Frame
Alle ansehen Merck Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
4/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Beschreibung
- Transfer samples filtrate to the wells of a 96-well collection plate
- Prevents spillage or cross-contamination
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blue |
| Material | ABS Plastic |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Use to align MultiScreen plate to 96-well receiver plate for centrifugation of aqueous media |
| Quantity | 4/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur