Learn More
Merck™ Système filtre sous pression pour déchets dangereux avec extracteur sans espace de tête
Pressurisation impossible, sauf si le système est entièrement assemblé, garantissant ainsi un fonctionnement en toute sécurité
Marque:  Merck™ YT30090HW
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10186390
  • 2920.00€ / 1 pièce
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le système ZHE est doté d’un piston mobile pour éviter la perte de composés volatils
  • Modes de ventilation manuel et automatique
  • Corps en acier inox de type 316
  • Clé de volant en PP moulé
  • Joints toriques Viton™-A
  • Pression max. : 3.5 bar (50 psi)
  • Taille du filtre : 90 m
Connexions
  • Plaque supérieure—Port NPTF 1/8 en amont pour valve SST 2 voies avec NPTF 1/8 pour raccord Luer
  • Plaque inférieure—Port NPTF 1/4 pour raccord coudé 0.25 po (6.4 mm) ou NPT en T 1/4 × 1/8, port NPTF 1/4 pour soupape de surpression
Pressurisation impossible, sauf si le système est entièrement assemblé, garantissant ainsi un fonctionnement en toute sécurité.
Compliance
Designated by the U.S. EPA as a suitable apparatus for TCLP
Spécification
Spécification
Système de gestion des déchets dangereux
PP, acier inox 316
3.5 bar