missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Filtre d’émission

Le filtre d’émission Syngene™ est destiné à être utilisé dans la roue porte-filtres à 7 positions des systèmes Syngene Gbox et Gbox Mini

Marque:  Syngene™ FILT585-GX

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 14814811

  • 1150.00€ / 1 pièce


Date dexpédition estimée
du fournisseur 14-07-2020
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

Roue porte-filtres à 7 positions, adaptée au multiplexage
Filtre
585 nm
Gbox et Gbox Mini
1
Vidéos
Documents