Learn More
EMMPRIN/CD147 Antibody (2821A) [DyLight 405], R&D Systems™
Code produit 30761938 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30761938 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30761938 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9722E
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EMMPRIN/CD147
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 2821A
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human embryonic kidney cell HEK293-derived human EMMPRIN/CD147 protein, Glu138-Ala323, Accession # P35613.2
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Signal Transduction, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 682
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG