Learn More
Brady™ Engraved Replacement Labels for M710, M610, M611
Product Code. 17808004
Click to view available options
Color:
Black
Green
Red
Silver
White
Yellow
Dimensions (LxW):
7.95 x 27 mm
12.45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Product Code. 17808004
Brand: Brady™ 312105
Only null left
Add to basket
Add to basket
Engraved Plate Replacement Labels for use with Brady™ Printers M611, M610 and M710.
  • Engraved Plate Replacement labels for the M610 and M611 Thermal Transfer Portable Printers
  • Parts can also be printed on the M710 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
  • Aggressive adhesive and solvent resistance makes them an ideal replacement for engraved tags
  • Service temperature of -40°C to +100°C
Especificaciones
Adhesive Type Permanent Acrylic, Foam-backed
Coating None
Color White
Finish Gloss
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Engraved Plate Labels
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
For Use With (Equipment) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantity 150 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Thickness (English) 0.0256 in.
Thickness (Metric) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 15 x 27 mm
Length (English) 0.59 in.
Width (English) 1.06 in.
Width (Metric) 27 mm
Width (English) Printable Area 27 mm
Alternate Part Number M6-03-7593-WT
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado