Learn More
Beschreibung
- Entry port flap closure custom TBC position in left side
- Can be closed by the flap
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Description | Not in combination with illumination units, moisture tight, can be closed by flap and silicone stopper |
| For Use With (Equipment) | HPP260eco |
| Diameter (Metric) | 23 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?