Learn More
c-Myc Antibody (MYC/7683R), R&D Systems™
Code produit 18610365 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610365 20 μg 20µg
18630015 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610365 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32049120ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
c-Myc Monoclonal specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène c-Myc
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MYC/7683R
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-200) of human c-Myc protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4609
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG κ