Learn More
Méthode 525 de l'EPA PAH Mélange 750 500 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312152 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30312152 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000750DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2
Noms d’analytes ou de composants Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
Conditions d’expédition -18 °C
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthylene 500 μg/mL∣Anthracene 500 μg/mL∣Benz[a]anthracene 500 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 500 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 500 μg/mL∣Chrysene 500 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 500 μg/mL∣Fluorene 500 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 500 μg/mL∣Phenanthrene 500 μg/mL∣Pyrene 500 μg/mL