Learn More
Méthode EPA 8141 Mélange standard de substitution 430 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| CAS | 126-73-8, 115-86-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tributylphosphate 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?