Learn More
EpCAM/TROP1 Antibody (rEGP40/7133), R&D Systems™
Code produit 18610044 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610044 20 μg 20µg
18641855 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610044 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32036520ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
EpCAM/TROP1 Monoclonal specifically detects EpCAM/TROP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EpCAM/TROP1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rEGP40/7133
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène 17-1A, 323/A3, ACSTD1, antigen identified by monoclonal AUA1, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein), DIAR5, EGP, EGP-2, EGP314, EGP40, EpCAM, epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, ESA, GA733-2EGP34, hEGP314, HNPCC8, KS 1/4 antigen, KS1/4, KSAHEA125, M1S2, M4S1Ly74, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, MIC18MH99, MOC31, TACST-1, TACSTD1, TROP1CD326, Tumor-associated calcium signal transducer 1CO-17A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human EpCAM/TROP1 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cancer Stem Cells, Tumor Biomarkers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4072
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus