Learn More
Sel de potassium hydroxyacide d’éplérénine, TRC
Code produit 30374706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30374706 5 mg
30374528 10 mg
30371519 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30374706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5887805MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95716-98-6
Formule moléculaire C24 H31 O7 . K
Poids moléculaire (g/mol) 470.6
Synonyme Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, potassium salt (1:1), (7α,11α,17α)-, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, monopotassium salt, (7α,11α,17α)- (9CI), SC 70303, Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt, 9,11α-Epoxy-17-hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid potassium salt, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, potassium salt (1:1), (7α,11α,17α)-, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, 7-methyl ester, monopotassium salt, (7α,11α,17α)- (9CI), SC 70303, Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt, 9,11α-Epoxy-17-hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid potassium salt
Nom IUPAC potassium ; 3-[(1R,2S,9R,10R,11S,14R,15S,17R)-14-hydroxy-9-méthoxycarbonyl-2,15-diméthyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-en-14-yl]propanoate
SMILES [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Spécification
Nom chimique ou matériau Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Poids de la formule 470.1707