Learn More
BRAND™ Support de sachet en fil d’acier
Code produit 10098790 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
100 sacs pour déchets en polypropylène
Support uniquement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10098790 100 sacs pour déchets en polypropylène 1 pièce
11342560 Support uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10098790 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 759700
Quantité Prix
1 37.20€ / Pack of 1
10 31.04€ / Pack of 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En fil d’acier recouvert d’époxy. Le support de sachet en fil d’acier BRAND™ comprend des pieds en caoutchouc qui empêchent les glissements. Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide.
  • En fil d’acier recouvert d’époxy
  • Les pieds en caoutchouc empêchent les glissements.
  • Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Revêtement époxy
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Sachets de mise au rebut
Comprend 100 sacs pour déchets en polypropylène
Matériau Fil d’acier
Hauteur (métrique) 250mm
Diamètre (métrique) 12cm
Type de produit Support