Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5427 R
For high sample throughput
Marque:  Eppendorf™ 5409000535
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15108132
  • 5766.00€ / 1 kit
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Description
Description
Centrifugeuse réfrigérée 5427R
• Capacité 48 microtubes
• Rotor angulaire 16220 t/min, 25000 xg
• Affichage numérique temps et vitesse, ou force centrifuge xg
• Fonctionnement silencieux grâce à une amélioration de l'insonorisation
• Centrifugation par impulsion, à vitesse présélectionnée, grâce à la touche Short-Spin
• FastTemp™ pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par ex. de 23° C à 4° C en 11 minutes seulement
• Réfrigération continue pour maintenir les échantillons à la température de consigne en fin de cycle
• En alternative à la réfrigération continue: l'arrêt ECO automatique des compresseurs (après 1, 2, 4 ou 8 heures de non utilisation) pour une consommation d'énergie réduite
• Eppendorf QuickLock™-System assurant la rapidité d'ouverture et de fermeture du couvercle
• A compléter par rotor
Spécification
Spécification
66.1 lb. (30kg)
16,220rpm
230 V 50/60 Hz
Centrifugeuse 5427 R
Sans rotor
Vidéos
Documents
Warranty