Learn More
ERK5/BMK1 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18606286 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606286 25 μL 25µL
18286411 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606286 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25836925ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ERK5/BMK1 Polyclonal specifically detects ERK5/BMK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ERK5/BMK1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène Big MAP kinase 1, BMK-1, BMK1 kinase, BMK1EC 2.7.11.24, EC 2.7.11, ERK-5, ERK5MAPK 7, Extracellular signal-regulated kinase 5, extracellular-signal-regulated kinase 5, MAP kinase 7, mitogen-activated protein kinase 7, PRKM7ERK4
Symboles de gène(s) MAPK7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DDEPDCAPPFDFAFDREALTRERIKEAIVAEIEDFHARREGIRQQIRFQPSLQPVASEPGCPDVEMPSPWAPSGDCAMESPPPA
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5598
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus