Learn More
2-bromo-4-méthylthiazole-5-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498297 1 g 1g
15408307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15498297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51833.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il trouve son application dans la préparation des thiazole-4- et -5-carboxylates, ainsi qu‘une étude infrarouge de leurs isomères rotationnels et dans la découverte d‘inhibiteurs de SCD1 de thiazolylpyridinone avec une distribution hépatique préférentielle et des effets indésirables à mécanisme réduit.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22900-83-0
Formule moléculaire C7H8BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 250.11
Numéro MDL MFCD03791227
Clé InChI CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
CID PubChem 2824057
Nom IUPAC Éthyle 2-bromo-4-méthyle-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 250.12
Pourcentage de pureté 97%