Learn More
2-chlorocétoacétate d'éthyle, TRC
Code produit 30379212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30379212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9034855G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Chloracetoacetate
CAS 609-15-4
Formule moléculaire C6H9ClO3
Quantité 5 g
Synonyme 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Ethyl Ester, A 21960, Ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Ethyl alpha-Chloroacetoacetate, Ethyl alpha-Chloroacetylacetate, NSC 78426
Formule InChI InChI=1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
Poids de la formule 164.024