Learn More
2-octynoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498647 5 g 5g
11408657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11498647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19784.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10519-20-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10519-20-7
Formule moléculaire C10H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD00015286
Clé InChI QPMDWYXUSMRVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-octynoate, 2-octynoic acid, ethyl ester, 2-octynoic acid ethyl ester, ethyl 2-octynate, ethyl heptynecarbonate, unii-xth780u0n3, ethyl heptine carbonate, ethyl n-oct-2-ynoate, ethyl heptyne carboxylate, 2-octynoic acid, ethylester
CID PubChem 66338
Nom IUPAC Éthyl oct-2-ynoate
SMILES CCCCCC#CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-octynoate
Densité 0.91
Point d’ébullition 85°C (6 mmHg)
Point d’éclair 99°C (210°F)
Formule linéaire CH3(CH2)4C≡CCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.447
Quantité 5 g
Beilstein 1759822
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté 98%