Learn More
3-(5-bromo-2-méthoxy-3-pyridyl)acrylate d’éthyle, Thermo Scientific™
Code produit 11464570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464570 5 g 5g
11454570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11464570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50120.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197397-26-4
Formule moléculaire C11H12BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 286.125
Numéro MDL MFCD07781177
Clé InChI YEQTUBXMMANUMB-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-yl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl acrylate, ethyl 3-5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, e-ethyl 3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl acrylate, 3-5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-5-bromo-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoate, ethyl 2e-3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate
CID PubChem 42553148
Nom IUPAC Éthyl (E)-3-(5-bromo-2-méthoxypyridine-3 -yl)prop-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl)acrylate
Quantité 5 g
Poids de la formule 286.13