Learn More
Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31031190
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031190 500 g
31028019 1 g
31025690 100 g
31014806 5 g
31025744 25 g
31024015 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31031190 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD128636500g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate
CAS 1001-26-9
Formule moléculaire C7H12O3
Numéro MDL MFCD00009863
Quantité 500 g
SMILES O=C(OCC)/C=C/OCC
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Pourcentage de pureté 98%