Learn More
Éthyle 4,6-Dichloroquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494896 250 mg 250mg
15445478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15494896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59231.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21168-41-2 | Molecular Formula: C12H9Cl2NO2 | Molecular Weight: 270.11 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21168-41-2
Formule moléculaire C12H9Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 270.11
Numéro MDL MFCD00173348
Clé InChI BSSNTDZRVNQGDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylate, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, ethyl-4, 6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid, ethyl ester
CID PubChem 1479087
Nom IUPAC 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 270.11
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche