Learn More
Carbamate d'éthyle-d5, CDN
Code produit 30319965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319965 0.1 g 0.10g
30314941 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319965 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND54040.1G
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Urethane-d5
CAS 73962-07-9
Formule moléculaire C3 2H5 H2 N O2
Quantité 0.1 g
Formule InChI InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N
Nom IUPAC 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Poids de la formule 94,0791 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique