Learn More
Heptafluorobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl heptafluorobutyrate |
| Densité | 1.398 |
| Point d’ébullition | 95°C to 98°C |
| Point d’éclair | 14°C (57°F) |
| Indice de réfraction | 1.302 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3272 |
| Beilstein | 1794634 |
| Poids de la formule | 242.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |