Learn More
Ethyl Isocyanatoacetate, TRC
Artikelnummer. 30383475
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30383475
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCE678885500MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Ethyl Isocyanatoacetate
CAS 2949-22-6
Molecular Formula C5H7NO3
Quantity 500 mg
Synonym Glycine ethyl ester isocyanate, Isocyanatoacetic acid ethyl ester, NSC 56429, NSC 6276, Carbethoxymethyl isocyanate, Ethoxycarbonylmethyl isocyanate
InChI Formula InChI=1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CN=C=O
IUPAC Name ethyl 2-isocyanatoacetate
Molecular Weight (g/mol) 129.11
Formula Weight 129.0426
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt