Learn More
Éthyl N-(diphénylméthylène)glycinate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627484 25 g Flacon en verre 25g
10376620 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10627484 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 69555-14-2 | C17H17NO2 | 267.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69555-14-2
Formule moléculaire C17H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 267.32
Numéro MDL MFCD00010590
Clé InChI QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
CID PubChem 319508
Nom IUPAC Acétate2-(benzhydrylidèneamino)d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
Point de fusion 51°C to 55°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2C=NCH2COOCH2CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 267.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux