Learn More
Ethyl N-phenylformimidate, 97%
Product Code. 11350428
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11350428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043788.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6780-49-0 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6780-49-0
Molecular Formula C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
MDL Number MFCD00043655
InChI Key DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
PubChem CID 111236
IUPAC Name ethyl N-phenylmethanimidate
SMILES CCOC=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Color Colorless
Boiling Point 101°C to 102°C (15 mmHg)
Quantity 25 g
Sensitivity Air and moisture sensitive
Formula Weight 149.19
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl N-phenylformimidate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt