Learn More
ethyle2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge
Code produit 10158504
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10158504 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10158504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00167EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
CAS 637-07-0
% min. CAS 97.0
Densité 1.1370g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H15ClO3
Formule linéaire ClC6H4OC(CH3)2C(O)OCH2CH3
Numéro MDL MFCD00000615
Quantité 25 g
Synonyme clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
Clé InChI KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 242.70
CID PubChem 2796
ChEBI CHEBI:3750
Poids de la formule 242.7
Pourcentage de pureté 97%