Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99,4+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306388 2.5 kg 2.50kg
11396378 100 g 100g
11386378 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11306388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011931.A4
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Agent chélateur
Chelating agentEthylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and is used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 292.24
Pourcentage de pureté ≥99.4%
Qualité ACS
Forme physique Poudre