Learn More
Sel disodique d’acide éthylènediaminetetraacétique, solution Std. 0,200N (0,1M), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354747 1 L 1L
11364747 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11354747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039783.K2
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | 336.21 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt is widely used in textile industry. Usually applied to dissolve limescale. It is applied in textile industry, pulp and paper industry and also in chelation therapy. In cosmetics, it acts as a sequestering agent. It acts as a corrosion inhibitor to carbon steel in the industries. It also acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage 0.200N (0.1M)
Odeur Odorless
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 336.22
Forme physique Liquide